Merck
357510
Sigma-Aldrich
フェニルエチニルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in THF
別名:
(2-Phenylethynyl)magnesium bromide, (Phenylethynyl)magnesium bromide (6CI), Bromo(2-phenylethynyl)magnesium, Bromo(phenylethynyl)magnesium, Phenylacetylenemagnesium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥23,100
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥23,100
About This Item
化学式:
C8H5MgBr
CAS番号:
分子量:
205.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
1.018 g/mL at 25 °C
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Mg]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.BrH.Mg/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
KELYMAJHHHGLIW-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
357510-100ML:4548173139043
357510-800ML:4548173139050
357510-BULK:
357510-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–4/4 質問  
  1. What is the purity of Phenylethynylmagnesium bromide solution, Product 357510?
    1 回答
    1. Unfortunately, we do not determine the purity of product # 357510. Our specifications only require that we test the overall concentration of the solution.
      役に立ちましたか?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  3. What type of inert gas is Phenylethynylmagnesium bromide solution, Product 357510, packaged under?
    1 回答
    1. Our packaging department packages product # 357510 under nitrogen.
      役に立ちましたか?
  4. What should I do if precipitation is present in my bottle of Phenylethynylmagnesium bromide solution, Product 357510?
    1 回答
    1. We would recommend gently heating the material to allow for the precepitation to redissovle into solution. We have heated the material at 50°C for approximately 2 hours to have the preciptiation redissolve.