Merck
217328
Sigma-Aldrich
トリクロロアセチルイソシアナート
96%
別名:
2,2,2-Trichloroacetyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-Trichloroacetyl isocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,010
10 G
¥20,700
¥3,010
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,010
10 G
¥20,700
About This Item
化学式:
Cl3CCONCO
CAS番号:
分子量:
188.40
Beilstein:
971201
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,010
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
80-85 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)C(=O)N=C=O
InChI
1S/C3Cl3NO2/c4-3(5,6)2(9)7-1-8
InChI Key
GRNOZCCBOFGDCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トリクロロアセチルイソシアネートのコンホメーション安定性および振動性IRおよびラマンスペクトルは研究されています[1]。トリクロロアセチルイソシアネートは一般に、アルコール、フェノールおよびアミンの13C NMR研究のin situ誘導体化試薬として使用されます[2]。この化合物は、アンヒドロ-2デオキシD-エリスロ-および-L-スレオ-ペント-1-エニトール、および1,5-アンヒドロ-2-デオキシD-および-L-アラビノヘクス-1- エニトールと1,5環化付加反応して、[2+2]および[4+2]環化付加物[3]を生成します。
アプリケーション
トリクロロアセチルイソシアネートは、1-ヒドロキシ炭水化物[4]の触媒的ワンポット脱水縮合型グリコシル化で使用されました。この化合物はアルコールのカルバメイト†への変換用試薬としても使用されました。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
217328-1G:
217328-BULK:
217328-10G:
217328-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hassan M Badawi et al.
Journal of molecular modeling, 8(2), 44-49 (2002-05-29)
The conformational stability and vibrational infrared and Raman spectra of trichloroacetyl isocyanate (CCl3CONCO) were investigated by ab initio MP2 and density functional B3LYP calculations using the 6-311++G** basis set. From the potential energy scans of the internal rotations in both
NMR spectral studies-XII: Trichloroacetyl isocyanate as an in situ derivatizing reagent for 13C NMR spectroscopy of alcohols, phenols and amines.
Bose AK and Srinivasan PR.
Tetrahedron, 31(24), 3025-3029 (1975)
[2+ 2] Cycloaddition of trichloroacetyl isocyanate to glycals.
Chmielewski M and Kaluza Z.
Carbohydrate Research, 167, 143-152 (1987)
Tetrahedron Letters, 48, 65-65 (2007)
Tatsuya Shirahata et al.
Carbohydrate research, 345(6), 740-749 (2010-03-09)
Efficient catalytic and stereoselective glycosylation was achieved by activating a glycosyl N-trichloroacetylcarbamate with a catalytic amount of Lewis acid in the presence of a glycosyl acceptor and 5A molecular sieves. Catalytic one-pot dehydrative glycosylation of a 1-hydroxy carbohydrate was achieved