反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
密度
0.921 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.ClH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 1-エチニルデオキシリボース誘導体の合成。この誘導体は、さまざまなアリール、ヘテロアリールおよびメタロセニル誘導体との薗頭カップリングが可能です。
- 置換ナフトスチリルの重要な合成段階のひとつに使用。
- 1,3-ジエニルホスホネートの合成に用いるプロパルギル酸エステル前駆体の調製。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-16.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-27 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
346160-800ML:4548173138435
346160-BULK:
346160-100ML:4548173138428
346160-VAR:
試験成績書(COA)