34683
4',4"(5")-ジ-tert-ブチルジシクロヘキサノ-18-クラウン-6
technical, mixture of isomers, ≥90.0% (GC)
別名:
2,13(または2,14)-ビス(1,1-ジメチルエチル)エイコサヒドロジベンゾ[b,k][1,4,7,10,13,16]ヘキサオキサシクロオクタデシン, 4,4′(5′)-ジ-t-ブチルシクロヘキサノ-18-クラウン-6, 4,4′(5′)-ビス(tert-ブチルシクロヘキサノ)-18-クラウン-6
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
technical
アッセイ
≥90.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.485
bp
190-195 °C/0.05 mmHg (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C1CCC2OCCOCCOC3CCC(CC3OCCOCCOC2C1)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H52O6/c1-27(2,3)21-7-9-23-25(19-21)33-17-13-30-14-18-34-26-20-22(28(4,5)6)8-10-24(26)32-16-12-29-11-15-31-23/h21-26H,7-20H2,1-6H3
InChI Key
SHJRQDXUSZYABF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 強酸性廃水から効率的に90Srを回収する多孔性クラウンベース樹脂の簡便な合成:この研究では、強酸性廃水から90Srを効率的に回収できる4′,4″(5″)-Di-tert-butyldicyclohexano-18-crown-6を含む多孔性クラウンベース樹脂の合成について議論しています。この論文は、核廃棄物管理と環境保護における樹脂の性能と用途について詳述しています(Y Su, J He, X Liu, S Jia, K Hu, J Yang, T Liu… - Separation and Purification Technology, 2024)。
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
34683-BULK:
34683-1G:
34683-5G:
34683-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック