Merck
21874
Sigma-Aldrich
4′-カルボキシベンゾ-15-クラウン-5
≥98.0%
別名:
(ベンゾ-15-クラウン-5)-4′-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥39,900
¥39,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥39,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O7
CAS番号:
分子量:
312.32
Beilstein:
1597153
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥39,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
官能基
carboxylic acid
ether
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O7/c16-15(17)12-1-2-13-14(11-12)22-10-8-20-6-4-18-3-5-19-7-9-21-13/h1-2,11H,3-10H2,(H,16,17)
InChI Key
FBNLTQGIRRAGRY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21874-250MG:
21874-VAR:
21874-BULK:
21874-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)