Merck
07675
Sigma-Aldrich
4′-Aminodibenzo-18-crown-6
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,800
¥13,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25NO6
CAS番号:
分子量:
375.42
Beilstein:
8865948
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,800
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
mp
159-163 °C
官能基
ether
SMILES記法
Nc1ccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCOCCOc2c1
InChI
1S/C20H25NO6/c21-16-5-6-19-20(15-16)27-14-10-23-8-12-25-18-4-2-1-3-17(18)24-11-7-22-9-13-26-19/h1-6,15H,7-14,21H2
InChI Key
FFYZYAKXQMHVQE-UHFFFAOYSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
07675-BULK:
07675-500MG:
07675-VAR:
07675-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)