Merck
338273
Sigma-Aldrich
2-メチルヘキサン酸
99%
別名:
2-メチルカプロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,990
¥5,990
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,990
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(CH3)COOH
CAS番号:
分子量:
130.18
Beilstein:
1721227
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,990
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
0.0576 mmHg ( 25 °C)(lit.)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6(2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
CVKMFSAVYPAZTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
338273-5G:
338273-VAR:
338273-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fawzia H Abdel-Rahman et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 43(8), 680-685 (2008-10-23)
Thirty-three organic acids and furfural metabolites were examined for their nematicidal activity against plant-parasitic, free-living and predacious nematodes. Propionic acid, 2-methylhexanoic acid, lactic acid, maleic acid, and furic acid were the most effective nematicides among normal chain organic acids, branched
How is chemical interesterification initiated: Nucleophilic substitution or a-proton abstraction?.
Liu L.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 81(4), 331-337 (2004)
J Julák et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 6(3), 605-610 (2001-02-24)
The volatile fatty acid profiles were determined by a simple gas chromatographic method in 375 microbiologically positive and negative blood cultures. Aerobic bacteria yielded profiles with low content of acids, some of which were chromatographically negative. Anaerobic bacteria produced more