Merck
129542
Sigma-Aldrich
イソ吉草酸
99%
別名:
3-メチルブタン酸, 3-メチル酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COOH
CAS番号:
分子量:
102.13
Beilstein:
1098522
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.38 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
824 °F
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI Key
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソ吉草酸は、3-メチルブタン酸とも呼ばれ、 エステル合成および有機反応の構成要素として一般的に使用されます 。イソ吉草酸は、ビネガーバイト中に存在する揮発性有機化合物であり、固相マイクロ抽出によって測定されます。イソ吉草酸は、飽和脂肪酸の合成を阻害します。細胞成長にとって好ましい炭素供給源です。さらに、有望な臭気指標でもあります
アプリケーション
イソ吉草酸は、飽和脂肪酸の合成を阻害します
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
129542-5ML:
129542-VAR:
129542-500ML:
129542-BULK:
129542-100ML:
129542-1L:
129542-250ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiaojin Song et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(41), 9876-9881 (2013-09-24)
Aurantiochytrium is an important docosahexaenoic acid (DHA) producer containing two kinds of fatty acid synthesis pathways, that is, the fatty acid synthase pathway (FAS) for saturated fatty acid synthesis and the polyketide synthase pathway (PKS) for polyunsaturated fatty acid synthesis.
N Qamaruz-Zaman et al.
Waste management (New York, N.Y.), 32(12), 2426-2430 (2012-07-24)
Research was conducted to determine suitable chemical parameters as indicators of odor from decomposing food wastes. Prepared food scraps were stored in 18 l plastic buckets (2 kg wet weight each) at 20 °C and 8 °C to reproduce high
Biological active esters of the isovaleric acid
Suerbaev, et al.
Eurasian Chemico-Technological Journal, 16, 299-302 (2014)
Lingling Wang et al.
Microbiology spectrum, 9(2), e0124621-e0124621 (2021-10-21)
The adenoviral DNA is prevalent in adenotonsillectomy specimens from pediatric patients, though the virus seems to be in latent state. The tonsils are at the forefront of airway entry point and are the first line of defense against airway viral
Qinxue Wen et al.
Bioresource technology, 143, 695-698 (2013-07-17)
Microalga Chlorella protothecoides can accumulate high proportion of lipids during the heterotrophic growth with glucose as the carbon source. However, its commercial application is restricted due to the high cost of the carbon source. In this study, the wasted activated
資料
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.