Merck
75190
Sigma-Aldrich
ヘプタン酸
≥99.0% (GC)
別名:
エナント酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5COOH
CAS番号:
分子量:
130.18
Beilstein:
1744723
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
expl. lim.
10.1 %
屈折率
n20/D 1.4221 (lit.)
n20/D 1.423
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Heptanoic acid can be used:
  • For esterification with glycerol to synthesize a triacylglycerol called as triheptanoin or trienanthoin.
  • To synthesize 1-hexene via decarbonylation reaction by using platinum nanoparticles supported on carbon.
  • To synthesize 7-tridecanone by ketonization in the presence of MnO2/CeO2 or ZrO2 catalysts supported on the surface of alumina.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75190-INTR:
75190-500ML:4548173356426
75190-VAR:
75190-100ML:4548173356419
75190-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Decarboxylative coupling of heptanoic acid. Manganese, cerium and zirconium oxides as catalysts.
Glinski M and Kijenski J
Applied Catalysis A: General, 190(1-2), 87-91 (2000)
Decarbonylation of heptanoic acid over carbon-supported platinum nanoparticles.
Lopez-Ruiz JA and Davis RJ
Green Chemistry, 16(2), 683-694 (2014)
Chemical synthesis of tricaproin, trienantin and tricaprylin.
da Rocha Ataide T, et al.
International Journal of Food Science and Technology, 42(12), 1504-1508 (2007)
Hafiz Umer Javed et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 107, 649-659 (2018-03-28)
The aroma profiles of volatile compounds (VOCs) were analyzed by GC/MS in pre-treated air-dried (PAD) and sun-dried (PSD) raisins during storage. Total 98, 94 and 81 VOCs were identified in Zixiang Seedless raisins (ZSRs), Centennial Seedless raisins (CSRs) and Thompson
Lara A Skelton et al.
Physiological reports, 3(3) (2015-03-18)
The renal proximal tubule (PT) plays a major role in whole-body pH homeostasis by secreting H(+) into the tubule lumen. Previous work demonstrated that PTs respond to basolateral changes in [CO2] and [HCO3-] by appropriately altering H(+) secretion-responses blocked by