Merck
193070
Sigma-Aldrich
2-メチル酪酸
98%
別名:
NSC 7304
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥3,900
100 G
¥7,100
¥3,900
単価¥6,620割引41%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥3,900
100 G
¥7,100
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
102.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,900
単価¥6,620割引41%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
InChI Key
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メチル酪酸は、可塑剤や潤滑剤の化学中間体として使用される短鎖脂肪酸です。[1]
Chromobacterium viscosum由来のリパーゼを不動化されたマイクロエマルジョンベースのオルガノゲルにより触媒される、(+/-)-2-メチル酪酸のエナンチオ選択的エステル化が研究されています[2]
アプリケーション
2-メチル酪酸は、アシル化剤である2-メチル酪酸無水物の合成に使用されました[3]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
193070-VAR:
193070-BULK:
193070-100G:
193070-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Annika Cichy et al.
Current biology : CB, 29(16), 2687-2697 (2019-08-06)
The mammalian main olfactory pathway detects myriad volatile chemicals using >1,000 odorant receptor (OR) genes, which are organized into two phylogenetically distinct classes (class I and class II). An important question is how these evolutionarily conserved classes contribute to odor
Production of C5 carboxylic acids in engineered Escherichia coli
Dhande YK, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 47, 1965-1971 (2012)
Different acylating agents in the synthesis of aromatic ketones on sulfated zirconia.
Deutsch J, et al.
Catalysis Letters, 88(1-2), 9-15 (2003)
Enantioselective esterification of 2-methylbutyric acid catalyzed via lipase immobilized in microemulsion-based organogels.
Uemasu I and Hinze WL.
Chirality, 6(8), 649-653 (1994)
B Schatowitz et al.
Journal of chromatography, 425(2), 257-268 (1988-03-18)
A method for the simultaneous determination of non-esterified short-, medium- and long-chain fatty acids and other types of metabolically relevant carboxylic acids such as hydroxy, keto, aromatic and dicarboxylic acids in biological material by capillary gas chromatography of benzyl ester