Merck
323314
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムチオシアナート
98%
別名:
テトラブチルアンモニウムローダニド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥11,300
¥11,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥11,300
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(SCN)
CAS番号:
分子量:
300.55
Beilstein:
3919896
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
120-123 °C (lit.)
SMILES記法
[S-]C#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHNS/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;3H/q+1;/p-1
InChI Key
RSHBFZCIFFBTEW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
323314-50G:
323314-BULK:
323314-VAR:
323314-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michelle L Ingalsbe et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 4984-4987 (2009-08-08)
Due to the increasing number of strains of drug-resistant bacteria, the development of new antibiotics has become increasingly important. The antibacterial properties of quaternary amines and their derivatives on both Gram-positive and Gram-negative bacteria are well known. However, an encompassing