アッセイ
≥99.99% trace metals basis
不純物
≤0.005% insolubles
≤0.2% Na2CO3
<100 ppm total metallic impurities
mp
287 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
467871-50G:
467871-250G:
467871-VAR:
467871-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)