Merck
320161
Sigma-Aldrich
ベンジルクロリド
reagent grade, 97%
別名:
α-クロロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2Cl
CAS番号:
分子量:
126.58
Beilstein:
471308
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
グレード
reagent grade
蒸気密度
4.36 (vs air)
蒸気圧
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
97%
自己発火温度
1085 °F
含みます
0.25% propylene oxide as inhibitor
expl. lim.
14 %
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sylvie Mavel et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(4), 1388-1395 (2012-02-04)
The dopamine transporter (DAT) plays a pivotal role in the regulation of dopamine neurotransmission, and is involved in a number of physiological functions and brain disorders. Furthermore the DAT analysis by molecular imaging techniques is a useful tool for the
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(2), 896-904 (2008-12-06)
This paper reports a QSAR study for predicting the complexation of a large and heterogeneous variety of substances (233 organic compounds) with beta-cyclodextrins (beta-CDs). Several different theoretical molecular descriptors, calculated solely from the molecular structure of the compounds under investigation