Merck
259950
Sigma-Aldrich
ベンゾイルクロリド
99%
別名:
Benzoic acid chloride, alpha-chlorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCl
CAS番号:
分子量:
140.57
Beilstein:
471389
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
アッセイ:
98.0-100.5%
99%
蒸気密度
4.88 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 32 °C)
アッセイ
98.0-100.5%
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
1056 °F
expl. lim.
4.9 %
不純物
≤0.002% P compounds
強熱残分
≤0.005%
屈折率
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
転移温度
freezing point −2.0-0.0 °C
密度
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
官能基
acyl chloride
phenyl
SMILES記法
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下のブロック構築に、塩化ベンゾイルが使用される場合があります:
  • ジエチルアミンとの縮合によるN,N-ジエチルベンズアミド
  • N-ベンゾイル化を介した2-ブロモアニリンとの反応によるN-2-ブロモフェニルベンズアミド
  • プロパルギルアルコールのO-ベンゾイル化による安息香酸プロパルギル
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
259950-5ML:4548173934709
259950-VAR:
259950-250ML:4548173934693
259950-100ML:4548173921945
259950-4X100ML:
259950-BULK:
259950-1L:4548173934686
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of (E)-N,N-Diethyl-2-styrylbenzamide by Rh-Catalyzed C-H Activation
Patureau FW, et al
Organic Syntheses, 90, 41-41 (2013)
Ligand-free copper(II) oxide nanoparticles catalyzed synthesis of substituted benzoxazoles
Prasenjit S, et al
Organic Syntheses, 88, 398-398 (2011)
2-substituted-1,3-cyclohexadienes by intermolecular, methylene-free tandem enyne metathesis
Kulkarni AA and Diver ST
Organic Syntheses, 83, 200-200 (2006)
Solid catalyst treated with anion: XVIII. Benzoylation of toluene with benzoyl chloride and benzoic anhydride catalysed by solid superacid of sulfate-supported alumina.
Arata K and Hino M.
Applied Catalysis, 59(1), 197-204 (1990)
High activity of iron containing metal-organic-framework in acylation of p-xylene with benzoyl chloride.
Kurfirtova L, et al.
Catalysis Today, 179(1), 85-90 (2012)