Merck
438960
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-ベンジルオキシ-1,2-プロパンジオール
99%
別名:
(R)-グリセロール1-ベンジルエーテル, 3-O-ベンジル-sn-グリセロール, 3-ベンジル-sn-グリセロール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥19,100
¥19,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥19,100
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
2048922
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +5.5°, c = 20 in chloroform
mp
25-29 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m1/s1
InChI Key
LWCIBYRXSHRIAP-SNVBAGLBSA-N
アプリケーション
2,3-メタノアミノ酸合成に利用されるシクロプロピルキロンの合成に用いられています[1]。ペトロシン[2]や生物学的に重要なりん脂質アナログ[3][4]の合成に用いられるキラルビルディングブロックです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
438960-1G:
438960-BULK:
438960-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iguchi, K. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5690-5690 (1993)
Burgess, K. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3767-3767 (1993)
T N Wheeler et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(24), 4118-4129 (1994-11-25)
The substrate specificity at the active site of recombinant human synovial fluid phospholipase A2 (hs-PLA2) was investigated by the preparation of a series of short-chain phospholipid analogs and measurement of their enzymatic hydrolysis at concentrations well below the critical micelle
S.F. Martin et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4805-4805 (1994)