Merck
316768
Sigma-Aldrich
Methyllithium lithium iodide complex
1.0 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3Li · LiI
分子量:
155.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
濃度
1.0 M in diethyl ether
bp
35 °C
密度
0.909 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].[I-].[Li]C
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1
InChI Key
LHJHNKBQWVOCIH-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルリチウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
316768-VAR:
316768-BULK:
316768-100ML:4548173133522
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)