Merck
330744
Sigma-Aldrich
過ルテニウム酸テトラプロピルアンモニウム
97%
別名:
TPAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)4NRuO4
CAS番号:
分子量:
351.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
~160 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[O-][Ru](=O)(=O)=O.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.4O.Ru/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;;;;;/h5-12H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
InChI Key
NQSIKKSFBQCBSI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
過ルテニウム酸テトラプロピルアンモニウムは、アルコールを対応するカルボニル化合物へ酸化させるために使用する穏やかな酸化剤です。空気中で安定的な不揮発性の易溶性試薬で、適切な共酸化剤とともに化学量論的または触媒的に使用できます。
アプリケーション
過ルテニウム酸テトラプロピルアンモニウム(TPAP)は、以下の用途に使用できます:     
  • 酸化反応により硫化物をスルホンへ変換するため       
  • アリル型アルコールを対応する飽和カルボニル誘導体へ異性化するため      
  •  グリコールのカルボン酸への開裂のために、N-メチルモルホリンN-酸化物(NMO)とともに使用
TPAPは以下の酸化剤としても使用できます:
  • ベンジルアルコールをベンズアルデヒドへ、およびステロイドアルコールを対応するケトンへ酸化させるため
  • ニトロニルニトロキシドを含まないラジカルへN,N′-ジヒドロキシイミダゾリジンを変換するため
  • ヒドロキシル置換トリ-n-ブチルアンモニウムトリフルオロボラートを、炭素-ホウ素結合の開裂を伴わずにアルデヒドとケトンへ酸化させるため
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
330744-50G:
330744-VAR:
330744-BULK:
330744-250MG:
330744-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ulyana Munoz Acuña et al.
Anticancer research, 37(4), 1617-1623 (2017-04-05)
The survival rate of women diagnosed with triple-negative breast-cancer (TNBC) remains low. Hence, this study aimed at the chemical and biological optimization of furanosteroid derivatives for the treatment of this type of malignancy using TNBC cells. Semi-synthetic analogs of wortmannolone
Aldrichimica Acta, 23, 13-13 (1990)
Gary A Molander et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(30), 9634-9635 (2006-07-27)
Potassium- and tetra-n-butylammonium organotrifluoroborates containing hydroxyl groups have been prepared and oxidized using several common oxidants. Aryl-, alkenyl-, and alkyltrifluoroborates containing both primary and secondary hydroxyl groups were oxidized in moderate to excellent yields with complete retention of the trifluoroborate
Tetrapropylammonium Perruthenate, Pr4N+RuO4 -, TPAP: A Catalytic Oxidant for Organic Synthesis
Steven V.L, et al.
Synthesis, 7, 639-666 (1994)
Single and multiphase catalytic oxidation of benzyl alcohol by tetrapropylammonium perruthenate in a mobile microreactor system
Cao E, et al.
Chemical Engineering & Technology, 29(11), 1372-1375 (2006)
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis