Merck
700223
Sigma-Aldrich
トリス(2,2,6,6-テトラメチル-3,5-ヘプタンジオナト)マンガン(III)
97%
別名:
Mn(dpm)3, 水素化触媒, Mn(TMHD)3, トリス(ジピバロイルメタナト)マンガン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,900
¥6,900
単価¥9,540割引28%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,900
About This Item
化学式:
Mn(C11H19O2)3
CAS番号:
分子量:
604.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,900
単価¥9,540割引28%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
crystals
反応適合性
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
160-170 °C
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Mn](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Mn/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
InChI Key
ORZPLLPBZHORSD-LWTKGLMZSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特にこの非貴金属触媒は、オレフィンの熱力学的水素化産物を選択的に得るために使用することができます。
以下のための、熱力学的立体制御触媒によるシンプルな化学選択的水素化
  • 分子内 Diels-Alder 反応
  • DNA における過剰電子移動研究のための単一電子供与体
  • エナンチオ選択的合成
  • ボリル化反応
  • ヒドロヒドラジン化およびヒドロアジド化
  • フェノールの酸化的カルボニル化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
700223-BULK:
700223-VAR:
700223-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)