Merck
316288
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzylamine hydrochloride
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥20,700
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥20,700
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
222.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
2 mmHg ( 0 °C)
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
218-221 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES記法
Cl.NCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
InChI Key
UGEQUCUBWNAUJS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
316288-BULK:
316288-25G:
316288-5G:
316288-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)