Merck
404640
Sigma-Aldrich
2,3,6,7-テトラヒドロ-8-ヒドロキシ-1H,5H-ベンゾ[ij]キノリジン-9-カルボキシアルデヒド
98%
別名:
9-ホルミル-8-ヒドロキシジュロリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥29,700
¥29,700
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥29,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO2
CAS番号:
分子量:
217.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥29,700
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
mp
72-74 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc2CCCN3CCCc(c1O)c23
InChI
1S/C13H15NO2/c15-8-10-7-9-3-1-5-14-6-2-4-11(12(9)14)13(10)16/h7-8,16H,1-6H2
InChI Key
NRZXBDYODHLZBF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
404640-VAR:
404640-250MG:
404640-1G:
404640-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)