Merck
377953
Sigma-Aldrich
2-クロロ-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシド
別名:
2-クロロ-2-オキソ-1,3,2-ジオキサホスホラン, クロロりん酸エチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4ClO3P
CAS番号:
分子量:
142.48
Beilstein:
606582
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
不純物
<10% 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
89-91 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
12-14 °C (neat) (lit.)
密度
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClP1(=O)OCCO1
InChI
1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
InChI Key
SBMUNILHNJLMBF-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-クロロ-1,3,2-ジオキサホスホラン2-オキシド(COP)は、環状クロロホスフェート試薬であり、2-クロロ-1,3,2-ジオキサホスホランを分子状酸素と反応させて調製することができます。.
2-クロロ-1,3,2-ジオキサホスホラン2-オキシドは、環状リン酸合成のエステル化反応に使用され、フェニルグリニャール試薬とも反応します。
アプリケーション
2-クロロ-1,3,2-ジオキサホスホラン2-オキシドは、下記の合成において使用することができます:
  • 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン
  • ミルテフォシン (ヘキサデシルホスホコリン, MT) 類似体
  • リン酸 2-トリメチルアミノ-エチルエステル ウンデク-10-エニルエステル
  • ウリジンヌクレオ脂質、(2′,3′-O-16-ヘントリアコンタニリデン-ウリジン-5′-ホスホコリン、PUPC)
  • アデノシンヌクレオアンフィフィル、(2′,3′-O-16-ヘントリアコンタニリデン-アデノシン-5′-ホスホコリン、PAPC)
  • 構造的に関連するホスホ脂質で、配座制限されているか又は配座柔軟性があるかいずれかの
  • ホスファチジルコリン
以下の反応物質です:
  • アミノ機能化ハイブリッド炭化水素/フルオロカーボン二重鎖リン脂質の合成
  • Chabrier反応によるUV重合可能な脂質の合成
  • ポリ(脂肪族エステル)とクリック反応性ポリホスホエステルのブロックコポリマーの合成
  • 実試料中のインスリンの電気化学検出のための、多層カーボンナノチューブ表面への分子認識部位のインプリンティング
  • 双性イオンシランの合成
  • 可逆的架橋により安定化された、細胞内薬物送達のためのコア-シェル-コロナミセルの合成
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
377953-BULK:
377953-1G:
377953-5G:
377953-VAR:
Q25978-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phospholipid based polymer as drug release coating for cardiovascular device.
Xu J-P, et al.
Eur. Polymer J., 40(2), 291-298 (2004)
Journal of the American Chemical Society, 115, 6600-6600 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2521-2521 (1993)
Nucleophilic transformations of cyclic phosphate triesters
Nissan A et al.
Tetrahedron Letters, 45, 8003-8006 (2004)
Lauri Vares et al.
The Journal of organic chemistry, 68(26), 10073-10078 (2003-12-20)
Short synthetic routes are described to produce structurally related phospholipids that are either conformationally restricted or flexible. The conformationally restricted structures have a cyclopropyl ring in the interfacial region of the phospholipid. The key synthetic step is a cyclopropanation reaction