Merck
127167
Sigma-Aldrich
3-クロロベンジルアミン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,180
¥8,180
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,180
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2NH2
CAS番号:
分子量:
141.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,180
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.559 (lit.)
bp
110-112 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES記法
NCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
InChI Key
BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Chlorobenzylamine undergoes reductive amination during dihydroquinolone synthesis[1]. It is used in the synthesis of N- (3-chlorobenzyl) toluene-p-sulphonamide[2].
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
127167-1G:
127167-5G:
127167-VAR:
127167-BULK:
127167-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stefan Jaroch et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(12), 1981-1984 (2003-06-05)
Dihydroquinolines with aminoalkyl side chains have been synthesized and have been shown to be potent n-NOS inhibitors. A marked selectivity versus e-NOS of up to approximately 300-fold was observed, whereas i-NOS was moderately inhibited.
Rates of reaction of benzylamines with 1-chloro-2, 4-dinitrobenzene and with toluene-p-sulphonyl chloride.
Journal of the Chemical Society B: Physical Organic, 466-468 (1966)
E Farcaş et al.
Analytica chimica acta, 1034, 214-222 (2018-09-09)
Only few reports describe the use of capillary electrophoresis in the context of Fragment Based Drug Discovery (FBDD). In this paper, we will present a generic, fully automated, microscale electrophoretic mobility shift displacement assay that can be used in FBDD