Merck
308617
Sigma-Aldrich
tert-ブチルトリクロロシラン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSiCl3
CAS番号:
分子量:
191.56
Beilstein:
1736174
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
フォーム
solid
bp
132-134 °C (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3
InChI Key
MOOUPSHQAMJMSL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
tert-ブチルトリクロロシランは、塩化トリメチルと四塩化ケイ素を反応させることにより調製できるtert-アルキルトリクロロシランです。DMSO中での加水分解縮合によるtert-ブチルシルセキオキサンの合成に使用できます。[1][2]
アプリケーション
DMSOおよび水中のt-ブチルトリクロロシラン(tBuSiCl3)の加水分解濃縮について研究しました。プロセスにより、結果としてtBu2Si2O(OH)4が形成され、中間物質のTi錯体が、能動的不均一エポキシ化触媒を産生します。[3]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
塩素化けい素化合物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
308617-5G:
308617-VAR:
308617-100G:
308617-25G:
308617-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silsesquioxane-Based Homogeneous and Heterogeneous Epoxidation Catalysts Developed by Using High-Speed Experimentation,
Pescarmona PP, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 116 (38), 20433-20437 (2012)
Silsesquioxane-Based Homogeneous and Heterogeneous Epoxidation Catalysts Developed by Using High-Speed Experimentation
Pescarmona PP, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(7), 1657-1665 (2004)
Organomagnesium synthesis of sec-butyl-and tert-alkylchlorogermanes and their reaction with ethynylmagnesium bromide
Yarosh OG, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 75(5), 714-718 (2005)