Merck
307084
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-butanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,400
¥3,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,400
About This Item
化学式:
C2H5CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
89.14
Beilstein:
1718929
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]19/D −10°, neat
光学純度
ee: 96% (GLC)
屈折率
n20/D 1.452
bp
172-174 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1
InChI Key
JCBPETKZIGVZRE-SCSAIBSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
307084-BULK:
307084-1G:
307084-5G:
307084-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Datong Wu et al.
The Analyst, 145(9), 3395-3400 (2020-04-03)
Here, ionized chiral carbon dots, (S,S)-C-dots-1 (λex = 430 nm, λem = 480 nm), were synthesized via a facile route with relatively high quantum yield (∼24.4%) and used as a fluorescent chiral sensor. One of the advantages of the synthetic
Rym Hassani et al.
Chemico-biological interactions, 217, 41-48 (2014-04-15)
This paper describes the synthesis of new enantiomerically pure 2-cyanoethyl-oxazolines in one step starting from a wide range of amino alcohols and 4-ethoxy-4-iminobutanenitrile with high to good yields (73-96%) via an appropriate procedure which can be used for a selective