Merck
110248
Sigma-Aldrich
アミノ-2-プロパノール
93%
別名:
(±)-1-アミノ-2-プロパノール, (±)-イソプロパノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥5,520
1 L
¥8,050
¥5,520
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥5,520
1 L
¥8,050
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2NH2
CAS番号:
分子量:
75.11
Beilstein:
605275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,520
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
93%
不純物
7% 2-amino-1-propanol
屈折率
n20/D 1.4478 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp
−2 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI Key
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アミノ-2-プロパノールは、フーリエ変換近赤外(FT-NIR)分光法により、その分子構造と水素結合に及ぼす温度と水分量の影響が研究されました[1]
アプリケーション
アミノ-2-プロパノールは、以下を調製するための反応物質として使用できます。
  • Pd(OAc)2/I2触媒を用いた酸化的カルボニル化反応による5-メチル-2-オキサゾリジノン。[2]
  • エポキシ化ダイズ油と開環・アミド化反応により反応させることによるバイオベースのポリウレタン。[3]
また、溶媒としても、あるいはイソプロパノールアミンのラセミ混合物を含む層状アルミノリン酸塩を合成するためのテンプレートとしても使用できます。[4]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110248-25ML:
110248-2L:
110248-VAR:
110248-100ML:4548173361246
110248-5ML:
110248-500ML:
110248-1L:
110248-2.5L:
110248-BULK:
110248-CH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of bio-based polyurethanes from epoxidized soybean oil and isopropanolamine
Miao S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 127(3), 1929-1936 (2013)
Dual function of racemic isopropanolamine as solvent and as template for the synthesis of a new layered aluminophosphate:[NH3CH2CH (OH) CH3] 3{\textperiodcentered} Al3P4O16
Y Hong-Ming, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 151(1), 145-149 (2000)
An Efficient Synthesis of 2-Oxazolidinones by Palladium-catalyzed Oxidative Carbonylation of ?-Aminoalcohols and 2-Aminophenol under Mild Conditions
Fu-Wei Li, et al.
Chin. J. Chem., 23(5), 643-645 (2005)
Krzysztof Zdzisław Haufa et al.
Applied spectroscopy, 64(3), 351-358 (2010-03-13)
The effect of temperature and water content on the molecular structure and hydrogen bonding of 2-aminoethanol (2AE), 1-amino-2-propanol (2AP), and 3-amino-1-propanol (3AP) has been examined by Fourier transform near-infrared (FT-NIR) spectroscopy. The experimental spectra were analyzed using the two-dimensional (2D)
S W Graves et al.
The Journal of biological chemistry, 255(15), 7444-7448 (1980-08-10)
Ethanolamine ammonia-lyase catalyzes the adenosylcobalamin (AdoCbl)-dependent deamination of 1-amino-3-propanol (isopropanolamine) to acetone and NH3. During the course of the reaction a hydrogen is transferred from the carbinol carbon of the substrate to one of the methyl carbons of the product