Merck
186708
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-アミノ-3-メチル-1-ブタノール
96%
別名:
L-バリノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥3,480
5 G
¥8,860
25 G
¥36,600
¥3,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥3,480
5 G
¥8,860
25 G
¥36,600
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
103.16
Beilstein:
1719137
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
光学活性
[α]25/D +10°, c = 10 in H2O
光学純度
ee: 95% (GLC)
屈折率
n20/D 1.4548 (lit.)
bp
81 °C/8 mmHg (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
密度
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI Key
NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol can be used to prepare:
  • Imines and oxazolines by reacting with aldehydes and nitriles, respectively.[1][2]
  • Chiral oxazoline derived multidentate ligands containing cyclophosphazene moiety.[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
186708-5G:
186708-VAR:
186708-25G:
186708-1G:
186708-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 34, 2015-2015 (1993)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 192-192 (1989)
Carla Fernandes et al.
Chirality, 29(8), 430-442 (2017-06-14)
Six chiral derivatives of xanthones (CDXs) were covalently bonded to silica, yielding the corresponding xanthonic chiral stationary phases (XCSPs). The new XCSPs were packed into stainless-steel columns with 150 x 4.6 mm i.d. Moreover, the greening of the chromatographic analysis
Enantioselective palladium catalysed allylic substitution with thienyl oxazoline ligands
Frost CG and Williams JMJ
Tetrahedron Letters, 34(12), 2015-2018 (1993)
Asymmetric synthesis of alpha-substituted o-methoxybenzyl alcohols via stereoselective additions to kinetically resolved o-anisaldehyde (tricarbonyl) chromium
Davies SG and Goodfellow CL
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1, 192-194 (1989)