Merck
190438
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-アミノ-3-フェニル-1-プロパノール
98%, optical purity ee: 99% (HPLC)
別名:
L-フェニルアラニノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥5,560
10 G
¥15,900
¥5,560
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥5,560
10 G
¥15,900
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
151.21
Beilstein:
2208238
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,560
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D −22.8°, c = 1.2 in 1 M HCl
光学純度
ee: 99% (HPLC)
mp
92-94 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
N[C@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
InChI Key
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
関連するカテゴリー
詳細
(S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol is a chiral amino alcohol.[1]
アプリケーション
ニトリルと反応して、Pd触媒によるアリル置換反応に有用なオキサゾリンを生成します[2][3]。また、光学分割[4]やNADHモデル[5][6]を目的とするアミド化反応に用いられています。
(S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol can undergo condensation with 5-nitro­salicylaldehyde to form (S)-2-[(1-benzyl-2-hydroxy­ethyl­imino)meth­yl]-4-nitro­phenol, a new chiral Schiff base.[7] It reacts with substituted salicylaldehydes to form tridentate chiral Schiff base ligands, which can form H-bonded chiral supramolecular metal-organic architectures.[1] It can also be used in the synthesis of an unnatural tripeptide, which can enhance the antimicrobial activity of methicillin against methicillin resistant Staphylococcus aureus.[8]
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
190438-1G:
190438-10G:
190438-BULK:
190438-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 34, 2015-2015 (1993)
Intramolecular hydrogen transfer in (S)-2-[(1-benzyl-2-hydroxyethylimino) methyl]-4-nitrophenol, a new chiral Schiff base.
Pradeep CP.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(11), o3825-o3827 (2005)
Chiral supramolecular metal-organic architectures from dinuclear copper complexes.
Pradeep CP and Das SK.
Polyhedron, 28(3), 630-636 (2009)
Tetrahedron Letters, 34, 7081-7081 (1993)
Tetrahedron, 49, 5237-5237 (1993)