アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
306932-BULK:
306932-VAR:
306932-100G:
306932-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック