Merck
296988
Sigma-Aldrich
オクタン
anhydrous, ≥99%
別名:
n-オクタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CH3
CAS番号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696875
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
≥99%
bp:
125-127 °C (lit.)
蒸気圧:
11 mmHg ( 20 °C)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.9 (vs air)
蒸気圧
11 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
428 °F
expl. lim.
6.5 %
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125-127 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble(lit.)
密度
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オクタンは、再生可能なバイオマス資源であるフルフラールから合成することができる直鎖アルカンです。[1]アルカリ処理 MFI(モルデナイト骨格置換/Mordenite Framework Inverted)ゼオライト上で接触分解を受けて、主に一次分解産物を生成します。[2]
アプリケーション
  • A photonic crystal material for the online detection of nonpolar hydrocarbon vapors.: Research on a novel photonic crystal material aimed at the efficient detection of nonpolar hydrocarbons such as octane, enhancing safety and monitoring in chemical processing environments (Bolshakov et al., 2022).
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
Pure-Pac® II容器には、溶媒分注用のMicromatic MacroValveカプラー(製品番号Z560723)が必要です。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296988-4X2L:4548173936208
296988-20L-P2:
296988-100ML:4548173936178
296988-1L:4548173936185
296988-2L:4548173936192
296988-50L-P2:
296988-VAR:
296988-6X1L:
296988-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Effective production of octane from biomass derivatives under mild conditions.
Xu W, et al.
ChemSusChem, 4(12), 1758-1761 (2011)
Nai-Tzu Chen et al.
Theranostics, 4(8), 798-807 (2014-06-24)
The unique optical properties of gold nanorods (GNRs) have recently drawn considerable interest from those working in in vivo biomolecular sensing and bioimaging. Especially appealing in these applications is the plasmon-enhanced photoluminescence of GNRs induced by two-photon excitation at infrared
Ignition of non-premixed counterflow flames of octane and decane isomers.
Liu N, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 34(1), 903-910 (2013)
Catalytic cracking of n-octane over alkali-treated MFI zeolites.
Jung JS, et al.
Applied Catalysis A: General, 288(1), 149-157 (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 743-743 (1994)