Merck
B85307
Sigma-Aldrich
2,3-ブタンジオン
97%
別名:
ジアセチル, ビアセチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCOCH3
CAS番号:
分子量:
86.09
Beilstein:
605398
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
52.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
自己発火温度
345 °C
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
密度
0.981 g/mL (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
InChI Key
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミノペプチダ-ゼ-Nを不活化します。 アミンとの環縮合によりトリアジン環 やプテリジン環を形成します。α-ジオンの前駆体としても用います。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, Heavyweight Gloves, Safety Clothing, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B85307-100ML:4548173348063
B85307-100G:
B85307-500ML:4548173348070
B85307-BULK:
B85307-500G:
B85307-5ML:4548173348087
B85307-5G:
B85307-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Helene et al.
European journal of biochemistry, 196(2), 385-393 (1991-03-14)
Sequence analysis of aminopeptidase N has shown that this zinc exopeptidase contains a consensus sequence (Val-Xaa-Xaa-His-Glu-Xaa-Xaa-His), generally found at the active site of zinc endopeptidases [Jongeneel, C. V., Bouvier, J. and Bairoch, A. (1989) FEBS Lett. 242, 211-214]. This suggests
Australian Journal of Chemistry, 43, 1449-1449 (1990)
T R Leonard et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 299(6), C1398-C1401 (2010-09-17)
It has been accepted for half a century that, for a given level of activation, the steady-state isometric force of a muscle sarcomere depends exclusively on the amount of overlap between the contractile filaments actin and myosin, or equivalently sarcomere
Jhonatan A Hernandez-Valdes et al.
Frontiers in microbiology, 11, 1032-1032 (2020-06-12)
Some secondary metabolites of fermentative bacteria are desired compounds for the food industry. Examples of these compounds are diacetyl and acetaldehyde, which are produced by species of the lactic acid bacteria (LAB) family. Diacetyl is an aromatic compound, giving the
Tetrahedron Letters, 32, 3879-3879 (1991)