Merck
415154
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
別名:
テトラシアン化ニッケル(2+)二カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Ni(CN)4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
240.96 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
740 mmHg ( 25 °C)(lit.)
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: nickel
密度
1.875 g/mL (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni.H2O/c4*1-2;;;;/h;;;;;;;1H2/q;;;;2*+1;-2;
InChI Key
LORCEWUZCQZQEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Electronic Structure: Study of the electronic structure of tetracyanonickelate(II) complexes, essential for applications in materials science and coordination chemistry (JJ Oppenheim, BJ McNicholas, J Miller, 2019).
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate can be used:
  • As a precursor for the synthesis of Hofmann-type metal-organic frameworks (MOFs) with high open metal sites density.
  • As a precursor in the synthesis of an anion-exchange resin for the removal of residual cyanide complexes in industrial plating wastewater.
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
415154-VAR:
415154-BULK:
415154-100G:4548173147635
415154-25G:4548173147642
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1