Merck
452521
Sigma-Aldrich
鉄(III) フタロシアニン-4,4′,4′′,4′′′-テトラスルホン酸、酸素化合物 一ナトリウム塩 水和物
Dye content 80 %
別名:
Iron Phthalocyanine Complex
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥46,000
¥46,000
単価¥57,500割引20%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥46,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H15FeN8O14S4Na · xH2O
分子量:
942.60 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥46,000
単価¥57,500割引20%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
組成
Dye content, 80%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
635 nm
SMILES記法
O.[Na+].O=O.OS(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Fe-]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)S([O-])(=O)=O)c9ccc(cc79)S(O)(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S(O)(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.Fe.Na.O2.H2O/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-33-25(17)37-30-22-10-14(54(44,45)46)2-6-18(22)27(34-30)39-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(36-32)40-31-23-11-15(55(47,48)49)3-7-19(23)26(35-31)38-29;;;1-2;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52);;;;1H2/q-2;2*+1;;/p-1
InChI Key
LGPKILMWHLVKJQ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
  • A homogeneous photoelectrochemical hydrogen sulfide sensor based on the electronic transfer mediated by tetrasulfophthalocyanine.: This study by Wang et al. (2020) explores the use of Iron(III) phthalocyanine tetrasulfonic acid sodium salt as a mediator in a photoelectrochemical hydrogen sulfide sensor. The sensor demonstrated high sensitivity and stability, highlighting its potential application in environmental monitoring and industrial processes (Wang et al., 2020).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
452521-250MG:
452521-VAR:
452521-BULK:
452521-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)