Merck
361356
Sigma-Aldrich
ペンタメチルシクロペンタジエニルルテニウム(III)クロリド ポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,900
¥11,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,900
About This Item
化学式:
[C10H15Cl2Ru]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
反応適合性
core: ruthenium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Ru]Cl.Cl[Ru]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ru/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
VDXZXHGAMPUNED-UHFFFAOYSA-J
関連するカテゴリー
アプリケーション
ルテニウム-ペンタメチルシクロペンタジエニル錯体化学の出発点[1]です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
361356-VAR:
361356-1G:
361356-250MG:
361356-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemische Berichte, 121, 1719-1719 (1988)