Merck
300810
Sigma-Aldrich
テトラヒドロ-2-(2-プロピニルオキシ)-2H-ピラン
98%
別名:
(2-Propynyloxy)tetrahydropyran, (±)-Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 1-(2′-Tetrahydropyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydro-2H-pyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydropyranyloxy)prop-2-yne, Oct-2-yne-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥9,940
100 G
¥37,800
¥9,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥9,940
100 G
¥37,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O2
CAS番号:
分子量:
140.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
63-65 °C/9 mmHg (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#CCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-9-8-5-3-4-7-10-8/h1,8H,3-7H2
InChI Key
HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYSA-N
詳細
アセチレン炭素のメタル化反応によって生じたアニオンはさまざまな求電子剤と反応します[1]
アプリケーション
Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran was used in preparation of 1,3-dienyl acetal.[2]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
300810-BULK:
300810-25G:
300810-VAR:
300810-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 19, 9-9 (1986)
A facile synthetic method of a-quaternary-?, ?-unsaturated aldehydes via the stereoselective 1, 4-elimination and a-regioselective Ferrier reaction
Tayama E and Hashimoto R
Tetrahedron Letters, 48(45), 7950-7952 (2007)