アプリケーション
3,4-ジヒドロ-2H-ピランは、以下の合成における反応物として使用できます。
- フェノールスルホン酸-ホルムアルデヒド樹脂触媒の存在下での、アルコールからのテトラヒドロピラニル化生成物。
- トリフルオロ酢酸の存在下での、ピラゾールの反応によるテトラヒドロピラン誘導体。
- カチオン交換樹脂触媒による芳香族アミンとのドミノ反応による、1,2,3,4-テトラヒドロキノリン誘導体。
- FeCl3-NaIの存在下でのアリールアジドからのテトラヒドロキノリン。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D106208-100ML:
D106208-BULK:
D106208-VAR:
D106208-10L:
D106208-5ML:
D106208-5KG:
D106208-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of general internal medicine, 30(11), 1645-1650 (2015-05-07)
Reducing patient cost-sharing and engaging patients in disease management activities have been shown to increase uptake of evidence-based care. To evaluate the effect of employer purchase of a disease-specific plan with reduced cost-sharing and disease management (the Diabetes Health Plan/DHP)
FeCl3-NaI mediated reactions of aryl azides with 3, 4-dihydro-2H-pyran: a convenient synthesis of pyranoquinolines
Tetrahedron Letters, 45, 3507-3509 (2004)
Highly selective tetrahydropyranylation/dehydropyranylation of alcohols and phenols using porous phenolsulfonic acid-formaldehyde resin catalyst under solvent-free condition
Reactive and Functional Polymers, 149, 104519-104519 (2020)
Synthesis and Biological Evaluation of Novel Epothilone B Side Chain Analogues
ChemMedChem, 10, 1974-1979 (2015)
Domino reaction of anilines with 3, 4-dihydro-2H-pyran catalyzed by cation-exchange resin in water: an efficient synthesis of 1, 2, 3, 4-tetrahydroquinoline derivatives
Green Chemistry, 5, 627-629 (2003)