安全性情報
8.07050
Sigma-Aldrich
2-Propyn-1-ol
for synthesis
別名:
2-Propyn-1-ol, Propargyl alcohol, Propinol, Ethynyl carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
56.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
EC Index Number:
203-471-2
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
10 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
365 °C
有効性
56 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.9-86.2 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
114-115 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
転移温度
flash point 33 °C
溶解性
1000 g/L
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCC#C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
InChI Key
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
2-Propyn-1-ol for synthesis. CAS 107-19-7, pH 3 (500 g/l, H₂O, 20 °C).
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.948 - 0.950Identity (IR)passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体