Merck
E46607
Sigma-Aldrich
プロピオル酸エチル
99%
別名:
エチル アセチレンカルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,000
25 G
¥13,300
100 G
¥44,400
¥4,000
単価¥5,660割引29%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,000
25 G
¥13,300
100 G
¥44,400
About This Item
化学式:
HC≡CCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
98.10
Beilstein:
878250
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,000
単価¥5,660割引29%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3
InChI Key
FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ハロゲン誘導体は、不斉相間移動触媒による環状β-ケトエステルの直接的な不斉アルキニル化反応の基質として用いられています。[1]Ph3Pによって促進される、ベンゼン-1,2,3,5-テトラカルボキシラ-トのワンポット四成分合成にも用いられています[2]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E46607-BULK:
E46607-5G:
E46607-500G:
E46607-100G:
E46607-VAR:
E46607-25G:
E46607-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Peter Morrison-Whittle et al.
Frontiers in microbiology, 9, 910-910 (2018-06-06)
The products of microbial metabolism form an integral part of human industry and have been shaped by evolutionary processes, accidentally and deliberately, for thousands of years. In the production of wine, a great many flavor and aroma compounds are produced
Helvetica Chimica Acta, 89, 2918-2918 (2006)
Kh Mahid Uddin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(39), 13597-13609 (2017-09-28)
The reactivity of the face-capped benzothiazolate clusters HOs
Thomas B Poulsen et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(2), 441-449 (2007-01-11)
The first organocatalytic enantioselective direct alpha-alkynylation of beta-ketoesters and 3-acyl oxindoles is described. It is demonstrated that activated beta-halo-alkynes undergo nucleophilic acetylenic substitution catalyzed by chiral phase-transfer compounds to afford the alkynylated products in high yields and excellent enantioselectivities. The
Mikhail V Dobrynin et al.
Carbohydrate polymers, 241, 116327-116327 (2020-06-09)
Hydrosilylation catalyzed by the rhodium(I) complex [Rh(acac)(CO)2] or platinum(0)-based Karstedt's catalyst was employed to combine hydrophilic propargylated hydroxyethyl cellulose and hydrophobic hydride-terminated polydimethylsiloxane to give polymer hybrid structures. The final polymers were characterized by FTIR, solid state 1H, 13C and