Merck
245003
Sigma-Aldrich
ジレニウムデカカルボニル
98%
別名:
レニウムカルボニル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥76,700
¥76,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥76,700
About This Item
化学式:
Re2(CO)10
CAS番号:
分子量:
652.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥76,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: rhenium
reagent type: catalyst
mp
170 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[ReH].[ReH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
InChI Key
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジレニウムデカカルボニル(Re2(CO)10)は、金属の化学気相成長(CVD)や複合材料の製造で前駆体として広く使用されている遷移金属カルボニルです。Re2(CO)10の分解の吸熱性により、基板上に金属または合金コーティングを均一に堆積できます。
アプリケーション
ジレニウムデカカルボニルは、以下の合成で前駆体として使用できます。
  • パルスレーザー分解によるナノ粒子の再生。
  • ある種のがん細胞を選択的に阻害できる、アミド官能基を付加したRe(I)ベースの二核メタラサイクル。
  • 単層カーボンナノチューブにカプセル化したツイスト極薄二硫化レニウムナノリボン。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
245003-500MG:
245003-5G:
245003-BULK:
245003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Petros M Sakkas et al.
Ultrasonics sonochemistry, 69, 105250-105250 (2020-07-16)
Rhenium oxide nanoparticles have been prepared using ultrasonication at 20 kHz. Samples characterization was committed via SEM-EDX, TEM, XRD, and Raman spectroscopy. Various experimental parameters were examined, including precursor/substrate amounts, ultrasonication intensity, and type of solvent used. Insights to the agglomeration
Azimkhan Kozhakhmetov et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(50), e2005159-e2005159 (2020-11-11)
Reliable, controlled doping of 2D transition metal dichalcogenides will enable the realization of next-generation electronic, logic-memory, and magnetic devices based on these materials. However, to date, accurate control over dopant concentration and scalability of the process remains a challenge. Here