Merck
247650
Sigma-Aldrich
ヘキサロジウム(0)ヘキサデカカルボニル
Rh 57-60 % (approx.)
別名:
ロジウム(0)カルボニル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥97,600
¥97,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥97,600
About This Item
化学式:
Rh6(CO)16
CAS番号:
分子量:
1065.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥97,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
組成
Rh, 57-60% (approx.)
品質水準
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/16CO.6Rh/c16*1-2;;;;;;
InChI Key
SZQABOJVTZVBHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アルケンの水素化、アルケンのヒドロホルミル化に用いる触媒。アルデヒド、ケトンおよびニトロ基に用いる還元剤。ジアゾ化合物のカルベノイド反応に用いる触媒。
汎用性の高い有機金属触媒。オレフィンのヒドロホルミル化反応などへの利用[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
247650-BULK:
247650-250MG:
247650-1G:4548173933917
247650-VAR:
247650-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Materials Chemistry, 5, 75-75 (1995)
Crotti, C.; Cenini, S.; Rindone, B. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 784-784 (1986)
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 78, 1179-1179 (1995)
Ojima, I.; Kato, K.; Okabe, M.; Fuchikami, T.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7714-7714 (1987)
Murahashi, S.; Imada, Y.; Hirai, Y.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 62, 2968-2968 (1989)