Merck
295302
Sigma-Aldrich
エタン
≥99%
別名:
Ethane gas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH3
CAS番号:
分子量:
30.07
Beilstein:
1730716
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品295302は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
1.05 (vs air)
品質水準
蒸気圧
37.95 atm ( 21.1 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
gas
自己発火温度
881 °F
expl. lim.
13 %
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
密度
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
InChI Key
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethane, an aliphatic hydrocarbon, is a major constituent of natural and shale gas. It is a major feedstock for the preparation of ethylene and other value-added chemicals like aromatic hydrocarbons.[1][2][3]
アプリケーション
Ethane can be used to prepare:
  • Ethylene via oxidative dehydrogenation reaction using different catalytic systems.[4][5]
  • Ethanol via oxidation reaction, which is catalyzed by cytochrome P450 BM3.[6]
  • Carbon nanofibers via decomposition method using nickel catalyst supported by a carbon nanotube.[7]
包装
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
パージ値
製品番号
詳細
価格
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-211.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-135 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
295302-VAR:
295302-110G:
295302-PZ:
295302-BULK:
295302-110G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic Direct Conversion of Ethane to Value-added Chemicals Under Microwave Irradiation
Robinson B, et al.
Catalysis Today (2020)
Direct conversion of ethane to ethanol by engineered cytochrome P450 BM3
Meinhold P, et al.
Chembiochem, 6(10), 1765-1768 (2005)
Progress and prospects in catalytic ethane aromatization
Xiang Y, et al.
Catalysis Science & Technology, 8(6), 1500-1516 (2018)
Dehydrogenation of ethane with carbon dioxide over supported chromium oxide catalysts
Wang S, et al.
Applied Catalysis A: General, 196(1), 1-8 (2000)
Large scale synthesis of carbon nanofibers by catalytic decomposition of ethane on nickel nanoclusters decorating carbon nanotubes
Pham-Huu C, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(3), 514-521 (2002)
資料
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene