Merck
294748
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2C=C[OSi(CH3)3])2
CAS番号:
分子量:
230.45
Beilstein:
1939757
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
製品294748は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
75-76 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC(=C)C(=C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H22O2Si2/c1-9(11-13(3,4)5)10(2)12-14(6,7)8/h1-2H2,3-8H3
InChI Key
BEIXTGGJVNHLEO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,3-Bis(trimethylsiloxy)-1,3-butadiene may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
294748-VAR:
294748-1G:
294748-5G:
294748-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)