濃度
46 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.4304
溶解性
water: soluble at 20 °C
密度
1.073 g/mL at 25 °C
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
[OH-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.H2O/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
KIZQNNOULOCVDM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
292257-25ML:
292257-VAR:
292257-BULK:
292257-500ML:
292257-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック