Merck
670189
Sigma-Aldrich
酢酸コリン
≥95.0% (T)
別名:
2-ヒドロキシエチル-トリメチルアンモニウムアセテート, 酢酸COL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥26,000
50 G
¥81,800
¥26,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥26,000
50 G
¥81,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H17NO3
CAS番号:
分子量:
163.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95.0% (T)
フォーム
solid
不純物
≤1.0% water
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CC([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C2H4O2/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(3)4/h7H,4-5H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
QLKGUVGAXDXFFW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸コリンは、コリン誘導体ベースのイオン性液体(IL)であり、微結晶セルロースを効率的に溶解できます[1]。この生体イオン性液体は、水酸化コリンを酢酸と反応させることにより調製できます。[2]
アプリケーション
酢酸コリンをグリセロールと組み合わせることにより、水素結合供与体は共晶イオン性液体混合物を生成します。この混合物は、粘性が低く、生分解性であり、高いリパーゼ互換性も示します。この共晶イオン性液体混合物は、バイオディーゼルの酵素的生産のための望ましい溶媒となり得ます。[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
284.0 °F - closed cup
引火点(℃)
140.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
670189-BULK:
670189-VAR:
670189-50G:
670189-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Low melting mixtures in organic synthesis-an alternative to ionic liquids?.
Ru? C and Konig B.
Green Chemistry, 14(11), 2969-2982 (2012)
Bio ionic liquids: room temperature ionic liquids composed wholly of biomaterials.
Fukaya Y, et al.
Green Chemistry, 9(11), 1155-1157 (2007)
Hua Zhao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(6), 1908-1916 (2011-02-02)
The enzymatic preparation of biodiesel has been hampered by the lack of suitable solvents with desirable properties such as high lipase compatibility, low cost, low viscosity, high biodegradability, and ease of product separation. Recent interest in using ionic liquids (ILs)