Merck
276200
Sigma-Aldrich
トリブチルヘキサデシルホスホニウムブロミド
97%
別名:
TBHDPB, ヘキサデシルトリブチルホスホニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15P+[(CH2)3CH3]3Br-
CAS番号:
分子量:
507.65
Beilstein:
4167404
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C28H60P.BrH/c1-5-9-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29(25-10-6-2,26-11-7-3)27-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RYVBINGWVJJDPU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリブチルヘキサデシルホスホニウムブロミド(トリ-n-ブチルヘキサデシルホスホニウムブロミド)は、リン原子に結合した長い炭化水素鎖を持っています。さまざまな化学反応における相間移動触媒として一般的に使用されます。陽イオン界面活性剤としても使用されます。
アプリケーション
トリブチルヘキサデシルホスホニウムブロミドは、PET(ポリエチレンテレフタレート)のアルカリ加水分解における相間移動触媒として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
276200-500G:
276200-BULK:
276200-25G:
276200-5G:
276200-VAR:
276200-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A shrinking core model for the alkaline hydrolysis of PET assisted by tributylhexadecylphosphonium bromide
L'opez-Fonseca R, et al.
Chemical Engineering Journal, 146(2), 287-294 (2009)
Katarzyna Wasilewska et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
The taste of drugs is an important factor affecting pharmacotherapy effectiveness, and obtaining formulations with acceptable organoleptic properties is still an ongoing issue in pharmaceutical technology. One of the innovative methods of taste masking is preparation of microparticles by the
Valter Castelvetro et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 273, 115792-115792 (2021-01-26)
Fish meal (FM) is an industrial product, mainly obtained from whole wild-caught fish, that is used as a high protein feedstuff component in aquaculture and intensive animal farming. Contamination of FM by microplastics (MPs), the synthetic polymer particles known to
Quantification of poly (ethylene terephthalate) micro-and nanoparticle contaminants in marine sediments and other environmental matrices
Castelvetro V, et al.
Journal of Hazardous Materials, 385, 121517-121517 (2020)
Qiang Li et al.
Carbohydrate polymers, 256, 117592-117592 (2021-01-24)
Historical monuments are increasingly being threatened by unexpected microbial colonizers, leading to their subsequent deterioration. Here, two tetraalkylphosphonium polyoxometalate ionic liquids (Q14-IL and Q16-IL) were successfully synthesized, which showed excellent antibacterial activity against four bacteria colonising wall paintings. Notably, Q14-IL