Merck
C2004
Sigma-Aldrich
コリン クエン酸水素塩
≥98%
別名:
(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥14,600
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥14,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21NO8
CAS番号:
分子量:
295.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.C5H14NO/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;1-6(2,3)4-5-7/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
InChI Key
WRPUOFKIGGWQIJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Natural deep eutectic solvents for enzyme stabilization: A study investigated the role of natural deep eutectic solvents, including Choline dihydrogencitrate, in enhancing the thermostability of Humicola insolens cutinase. This approach could be pivotal for improving enzyme performance in various biotechnological applications (Romano et al., 2023).
生物化学的/生理学的作用
アシル基受容体。
基質
コリンアセチルトランスフェラーゼの基質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C2004-100G:
C2004-VAR:
C2004-BULK:
C2004-1KG:
C2004-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)