アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
76-80 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.437 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
InChI Key
RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
288365-50G:
288365-VAR:
288365-BULK:
288365-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック