Merck
233234
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluoronitrobenzene
98%
別名:
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,800
¥11,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,800
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)NO2
CAS番号:
分子量:
175.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
40-42 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H
InChI Key
DPHCXXYPSYMICK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene undergoes reduction in the presence of Mo(CO)6 and 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) under microwave irradiation to yield a mixture of 3-chloro-4-fluoroaniline and 3-chloro-4-ethoxyaniline[1].
アプリケーション
2-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene has been used in synthesis of:
  • benzoimidolones on Ameba resin[2]
  • methyl 6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-10-ylacetate[3]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
233234-100G:
233234-25G:
233234-VAR:
233234-BULK:
233234-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Practical and efficient synthesis of N-fused tricyclic indoles.
Koay N, et al.
Tetrahedron Letters, 52(1), 122-124 (2011)
Microwave mediated reduction of heterocycle and fluorine containing nitroaromatics with Mo (CO)6 and DBU.
Spencer J, et al.
Tetrahedron, 64(44), 10195-10200 (2008)
Microwave-assisted traceless synthesis of benzimidazolones.
Xu X-J and Zong Y-X.
Tetrahedron Letters, 48(1), 129-132 (2007)