蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
密度
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H3F2NO2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H
InChI Key
RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
233226-25G:
233226-VAR:
233226-100G:
233226-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック