Merck
28623
Sigma-Aldrich
4-(Heptadecafluorooctyl)aniline
≥95.0% (GC)
別名:
4-(Perfluorooctyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥41,300
¥41,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥41,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H6F17N
CAS番号:
分子量:
511.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥41,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
solid
mp
42-47 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
NC1=CC=C(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(F)F)F)F)F)F)F)F)F)C=C1
InChI
1S/C14H6F17N/c15-7(16,5-1-3-6(32)4-2-5)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1-4H,32H2
InChI Key
ZQTZVMUNYIDMJV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-(Heptadecafluorooctyl)aniline was used in the synthesis of fluorous (S)-pyrrolidine-thiourea bifunctional organocatalyst[1].
その他情報
Building block for introducing a 4-perfluoroalkylaryl moiety[2][3][4]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
28623-BULK-F:
28623-VAR-F:
28623-10G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M. Matsui et al.
Liq. Cryst., 21, 669-669 (1996)
D. Crich et al.
Tetrahedron, 55, 14261-14261 (1999)
N. Yoshino et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 65, 2141-2141 (1992)
Liang Wang et al.
Synlett : accounts and rapid communications in synthetic organic chemistry, 3(2010), 433-436 (2010-08-19)
A novel fluorous (S)-pyrrolidine-thiourea bifunctional organocatalyst is prepared. The catalyst shows good activity and enantioselectivity for direct α-chlorination of aldehydes using N-chlorosuccinimide (NCS) as the chlorine source. It can be recovered from the reaction mixture by fluorous solid-phase extraction with