Merck
222135
Sigma-Aldrich
4-Pentylaniline
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,730
¥9,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,730
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
163.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.53 (lit.)
密度
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H17N/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5,12H2,1H3
InChI Key
DGFTWBUZRHAHTH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Pentylaniline was used in the synthesis of 4-[(4′-pentyl)azo]phenol (5Az-OH) by diazo-coupling reaction with phenol[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
222135-25G:
222135-VAR:
222135-BULK:
222135-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photo-crosslinkable liquid-crystalline azo-polymer for surface relief gratings and persistent fixation.
New. J. Chem., 33(6), 1343-1348 (2009)
László Szabó et al.
ChemistryOpen, 7(9), 720-729 (2018-09-28)
Given our possible future dependence on carbon fiber reinforced composites, the introduction of a renewable matrix might be advantageous for the vision of a sustainable world. Cellulose is a superior green candidate and provides exceptional freedom in composite design as